Schaufeln
900 ml, 350 mm
Artikelnr. 231-0307
Anbieter: SCHROEDER WILESCO
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
- Kapazität:900 ml
- Länge:350 mm