Schaufeln
480 ml, 310 mm
Artikelnr. 231-0306
Anbieter: SCHROEDER WILESCO
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
- Kapazität:480 ml
- Länge:310 mm
- Cat. No.:231-0306