AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
50 ml, 135 mm
Artikelnr. 231-0301
Anbieter:   SCHROEDER WILESCO
Schaufeln
Artikelnr. 231-0301
Anbieter:  SCHROEDER WILESCO
Schaufeln
Schaufeln
50 ml, 135 mm
Preis
2,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Länge:
    135 mm