AuftragsverfolgungKontakt
Connectors, PP | Avantor
Connectors, PP
Connector, straight, male luer slip/tubing nipple, 4,0 mm
  229-0533
Connectors, PP
  229-0533
Connectors, PP
Connectors, PP
Connector, straight, male luer slip/tubing nipple, 4,0 mm
36,00 €
1 * 10 ST
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
  • Seq:
    16
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.