AuftragsverfolgungKontakt
Connectors, PP | Avantor
Connectors, PP
Connector, straight, male luer slip/tubing nipple, 2,4 mm
Artikelnr. 229-0531
Anbieter:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Artikelnr. 229-0531
Anbieter:  PIEPER FILTER
Connectors, PP
Connectors, PP
Connector, straight, male luer slip/tubing nipple, 2,4 mm
Preis
36,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,4 mm
  • Bezeichnung:
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
  • Seq:
    14