AuftragsverfolgungKontakt
Connectors, PP | Avantor
Connectors, PP
Connector, straight, male luer lock/tubing nipple, 1,6 mm
Artikelnr. 229-0515
Anbieter:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Artikelnr. 229-0515
Anbieter:  PIEPER FILTER
Connectors, PP
Connectors, PP
Connector, straight, male luer lock/tubing nipple, 1,6 mm
Preis
25,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,6 mm
  • Bezeichnung:
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.