AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe
Drahtkörbe
480×250×50 mm
Catalog # 216-7451
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Catalog # 216-7451
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Drahtkörbe
480×250×50 mm
Price
255,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Zwei Klappgriffe
  • Untergestell ist stapelbar
  • Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Sterilisier-Siebkorb aus Draht.
Documents
Specifications
  • B×T×H:
    480×250×50 mm