AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe | Avantor
Drahtkörbe
240×250×50 mm
Artikelnr. 216-7450
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Artikelnr. 216-7450
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Drahtkörbe
240×250×50 mm
Preis
191,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Zwei Klappgriffe
  • Untergestell ist stapelbar
  • Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Sterilisier-Siebkorb aus Draht.
Dokumente
Spezifikationen
  • B×T×H:
    240×250×50 mm