Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkorb für Laborglaswaren | Avantor

Drahtkorb für Laborglaswaren

200×200×200 mm
Artikelnr. 216-7246
Drahtkorb für Laborglaswaren
Artikelnr. 216-7246
Drahtkorb für Laborglaswaren
Drahtkorb für Laborglaswaren

200×200×200 mm

Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hergestellt aus Draht.

  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit

Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.

Spezifikationen
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    200×200×200 mm