Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkorb für Laborglaswaren | Avantor

Drahtkorb für Laborglaswaren

140×140×140 mm
Artikelnr. 216-7244
Drahtkorb für Laborglaswaren
Artikelnr. 216-7244
Drahtkorb für Laborglaswaren
Drahtkorb für Laborglaswaren

140×140×140 mm

Preis
139,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hergestellt aus Draht.

  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit

Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.

Spezifikationen
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    140×140×140 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.