AuftragsverfolgungKontakt
Casserole, deep | Avantor
Casserole, deep
6,5 l, 240 mm, 160 mm
Artikelnr. 216-7132
Anbieter:   CONTACTO
Casserole, deep
Artikelnr. 216-7132
Anbieter:  CONTACTO
Casserole, deep
Casserole, deep
6,5 l, 240 mm, 160 mm
Preis
145,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Mirror polished
  • With cool grip handles and pouring rim
  • Sandwich base: 8 mm
Suitable for any cooking method including induction, extra heavy gauge.
Spezifikationen
  • Ø int.:
    240 mm
  • Kapazität:
    6,5 l
  • Höhe:
    160 mm
  • Seq:
    03