Kühlboxen
Kühlbox Isotherm Extreme, 10 l, 310×225×350 mm (ext); 265×165×270 mm (int)
Artikelnr. 216-6985
Anbieter: CAMPING GAZ
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, blau-weiß. Stabile, robuste Konstruktion, ideal geeignet zur Lagerung und zum Transport temperaturempfindlicher Materialen und Proben.
- FCKW-freie Vollisolierung mit PU-Schaum in Korpus und Deckel
- Hermetischer Anschluss der Boxen mit Gummidichtung, Deckel mit bruchsicherem Tragebügel fest verriegelbar
- Hervorragende Kühlleistung (je nach Modell Kühldauer bis zu 24 Stunden)
Spezifikationen
- Kapazität:10 l
- Bezeichnung:Kühlbox Isotherm Extreme
- Abmessungen:310×225×350 mm (ext); 265×165×270 mm (int)
- Seq:01