Sortimentskästen, PP
Mit 8 Fächern, Rot, 335×225×55 mm, PP
Artikelnr. 216-3718
Anbieter: hünersdorff GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
Sortimentskasten mit Tragegriff aus stabilem Polypropylen.
- Farbiger Boden aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Lebensmittelechte Farben, Einsatz in praktisch allen Lebensbereichen möglich
- Beständig gegen Kälte, handelsübliche Säuren und Laugen
- Hochtransparenter, dicht schließender Deckel verhindert Vermischung des Inhalts
Spezifikationen
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Mit 8 Fächern
- Material:PP
- Seq:01
- B×T×H:335×225×55 mm
- Cat. No.:216-3718