ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 125 ml, Höhe: 67 mm, Dmr unten: 53 mm, Deckel-Dmr: 56 mm, mit rotem Schraubdeck el, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 25 ST
Artikelnr. 216-3441
Lieferant:  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 125 ml, Höhe: 67 mm, Dmr unten: 53 mm, Deckel-Dmr: 56 mm, mit rotem Schraubdeck el, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 25 ST
Artikelnr. 216-3441
Lieferant:  DUERMANN
Frequently Bought Together