Drahtkörbe
200×200×200 mm
Catalog # 215-7420
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
- Elektrolytisch poliert
- Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.
Specifications
- Seq:07
- B×T×H:200×200×200 mm