Drahtkörbe
160×160×160 mm
Artikelnr. 215-7416
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
- Elektrolytisch poliert
- Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.
Spezifikationen
- Seq:05
- B×T×H:160×160×160 mm