AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe
140×140×140 mm
Catalog # 215-7414
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Catalog # 215-7414
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Drahtkörbe
140×140×140 mm
Price
171,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
  • Elektrolytisch poliert
  • Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.
Specifications
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    140×140×140 mm