Replacement caps
SVL 25
Artikelnr. 215-2046
Anbieter: QVF LABORTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
Pyrex®, Phenoplast, schwarz
- Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Schraubkappen mit PTFE-beschichteter Dichtung
- Ersatzdichtungen sind optional einzeln bestellbar
Ersatzverschlüsse für Reagenz- und Probengläser, sowie Flaschen mit SVL-Gewinde.
Spezifikationen
- Gewinde:SVL 25