AuftragsverfolgungKontakt
Replacement caps | Avantor
Replacement caps
SVL 20
Artikelnr. 215-2044
Anbieter:   QVF LABORTECHNIK
Replacement caps
Artikelnr. 215-2044
Anbieter:  QVF LABORTECHNIK
Replacement caps
SVL 20
Preis
6,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyrex®, Phenoplast, schwarz
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Schraubkappen mit PTFE-beschichteter Dichtung
  • Ersatzdichtungen sind optional einzeln bestellbar
Ersatzverschlüsse für Reagenz- und Probengläser, sowie Flaschen mit SVL-Gewinde.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    SVL 20