Replacement caps
SVL 18
215-2043
Pyrex®, Phenoplast, schwarz
- Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Schraubkappen mit PTFE-beschichteter Dichtung
- Ersatzdichtungen sind optional einzeln bestellbar
Ersatzverschlüsse für Reagenz- und Probengläser, sowie Flaschen mit SVL-Gewinde.
- Gewinde:SVL 18