AuftragsverfolgungKontakt
Flaschenträger | Avantor
Flaschenträger
Silber, 6×1000 ml Flaschen, 110×110 mm
Artikelnr. 215-0164
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Flaschenträger
Artikelnr. 215-0164
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Flaschenträger
Flaschenträger
Silber, 6×1000 ml Flaschen, 110×110 mm
Preis
266,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
  • Vier rutschfeste Füßen
  • Robuster Tragebügel
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Dokumente
Spezifikationen
  • Für:
    6×1000 ml Flaschen
  • Farbe:
    Silber
  • Seq:
    05
  • Fachgröße:
    110×110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.