Flaschenträger
Weiß, 10×1000 ml Flaschen, 110×110 mm
Artikelnr. 215-0155
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
- Vier rutschfeste Füßen
- Robuster Tragebügel
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Für:10×1000 ml Flaschen
- Farbe:Weiß
- Seq:12
- Fachgröße:110×110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.