Flaschenträger
Weiß, 4×1000 ml Flaschen, 110×110 mm
Artikelnr. 215-0153
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
- Vier rutschfeste Füßen
- Robuster Tragebügel
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Für:4×1000 ml Flaschen
- Farbe:Weiß
- Seq:10
- Fachgröße:110×110 mm