AuftragsverfolgungKontakt
Flaschenträger
Flaschenträger
Weiß, 10×500 ml Flaschen, 90×90 mm
Catalog # 215-0152
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Flaschenträger
Catalog # 215-0152
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Flaschenträger
Flaschenträger
Weiß, 10×500 ml Flaschen, 90×90 mm
Price
318,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
  • Vier rutschfeste Füßen
  • Robuster Tragebügel
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Documents
Specifications
  • Für:
    10×500 ml Flaschen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    09
  • Fachgröße:
    90×90 mm