Flaschenträger
Weiß, 4×500 ml Flaschen, 90×90 mm
Artikelnr. 215-0150
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
- Vier rutschfeste Füßen
- Robuster Tragebügel
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Für:4×500 ml Flaschen
- Farbe:Weiß
- Seq:07
- Fachgröße:90×90 mm