Röhrchen-Gestell, Combi-Super Max, Material: PP, Farbe: neonorange, Anzahl Stellplätze: 12 (für Gefäße mit Dmr: 26-27 mm) oder 20 (f ür Gefäße mit Dmr: bis 20 mm) oder 24 (für Gefäße mit Dmr: 16-17 mm) oder 40 (für Gefäße mit Dmr: 13-14 mm), autoklav 1 * 1 ST
Artikelnr. 212-9215
Lieferant: USA SCIENTIFIC PLASTICS
Frequently Bought Together