AuftragsverfolgungKontakt
Glasstäbe | Avantor
Glasstäbe
8 mm, 500 mm
Artikelnr. 201-2008
Glasstäbe
Artikelnr. 201-2008
Glasstäbe
Glasstäbe
8 mm, 500 mm
Preis
92,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Zugeschnitten auf 500 mm Länge (geschnittene Enden)
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Zulässige Durchmessertoleranz ±0,4 mm
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    8 mm
  • Länge:
    500 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.