AuftragsverfolgungKontakt
Regalsysteme, Chrom | Avantor
Regalsysteme, Chrom
Anbauregal, approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère), Stahl, verchromt, 915×460×1600 mm
Artikelnr. 132-3922
Anbieter:   Metro International
Regalsysteme, Chrom
Artikelnr. 132-3922
Regalsysteme, Chrom
Regalsysteme, Chrom
Anbauregal, approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère), Stahl, verchromt, 915×460×1600 mm
Preis
726,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexibles und stabiles Regal- und Anbausystem. Die Gitter-Regalböden können jederzeit über Spezialverschlussmechaniken ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden und gewährleisten einen sicheren Halt. Die Anbausysteme dienen zur Erweiterung des Basissystems und können ebenfalls individuell konfiguriert werden.
  • Schnelle und einfache Montage den individuellen Anforderungen entsprechend
  • Jede Einheit umfasst vier Einlegeböden
  • Höhe: 1600 mm
  • Tragkraft: ca. 1000 kg (ca. 250 kg pro Einlegeboden)
Aus hochwertigem, verchromten Stahl.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
  • Bezeichnung:
    Anbauregal
  • Material:
    Stahl, verchromt
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    915×460×1600 mm