Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Brandschutzzeichen | Avantor
Brandschutzzeichen
Feuerlöschgerät, Leuchtfolie, 200×200 mm
Artikelnr. 116-1140
Anbieter:   KROSCHKE
Brandschutzzeichen
Artikelnr. 116-1140
Anbieter:  KROSCHKE
Brandschutzzeichen
Brandschutzzeichen
Feuerlöschgerät, Leuchtfolie, 200×200 mm
Preis
208,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These self-adhesive, PVC film signs are used to indicate fire equipment. According to EC Directive 92/58/EEC and related national legislation on safety and/or health signs and also according to to VBG 125 (a regulation of the German employer's liability insurance association), signboards/signs for fire equipment must be permanently fitted and clearly recognisable at all times.
  • Suitable for use inside and outside
  • Visible from a distance of ∼12 metres
  • Long-lasting persistent luminescence material available
Zertifizierung: VBG 125 (now known as BGV A8).
Achtung! Bitte beachten: Long-lasting persistent luminescence fire signs must be displayed in new and refurbished buildings if no safety lighting is available.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Feuerlöschgerät
  • Abmessungen:
    200×200 mm
  • Material:
    Leuchtfolie
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.