AuftragsverfolgungKontakt
PE-Handschuhe
Für Herren, L, Transparent, 300 mm, 0,025 mm, 100/Beutel
  112-0061
PE-Handschuhe
  112-0061
PE-Handschuhe
PE-Handschuhe
Für Herren, L, Transparent, 300 mm, 0,025 mm, 100/Beutel
6,00 €
1 * 100 ST
Handschuhe sind in Polybeutel verpackt. Für gefahrstofffreie Umgebungen geeignet.
  • Ungepudert
  • Strukturiert für sicheren Griff
  • Beidseitig tragbar
  • Keine toxischen Untermischungen, keine Schwermetalle, formaldehydfrei
Colour: Transparent
  • Handschuhgröße:
    L
  • Verpackt:
    100/Beutel
  • Farbe:
    Transparent
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    0,025 mm
  • Modell:
    Für Herren
  • Cat. No.:
    112-0061
  • Einweg / wiederverwendbar:
    Einweg
  • Gepudert/ungepudert:
    Ungepudert
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
    Beidseitig tragbar