PE-Handschuhe
Für Damen, S, Transparent, 280 mm, 0,025 mm, 100/Beutel
Catalog # 112-0060
Supplier: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Jump to:
Product Details & Documents
Handschuhe sind in Polybeutel verpackt. Für gefahrstofffreie Umgebungen geeignet.
- Ungepudert
- Strukturiert für sicheren Griff
- Beidseitig tragbar
- Keine toxischen Untermischungen, keine Schwermetalle, formaldehydfrei
Colour: Transparent
Specifications
- Handschuhgröße:S
- Verpackt:100/Beutel
- Farbe:Transparent
- Länge:280 mm
- Seq:01
- Stärke:0,025 mm
- Modell:Für Damen
- Cat. No.:112-0060
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar