Temperaturfühler
Externe Temperatursonde als Testhilfe, TFK CR, Thermoreaktoren CR 3200 und CR4200
Artikelnr. 662-1459
Anbieter: WTW
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Externe Temperatursonde als Testhilfe
- Typ:TFK CR
- Anwendung:Thermoreaktoren CR 3200 und CR4200
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- WTWA109821Haltclip für SenTix-pH-Elektroden und Temperaturfühler TFK 325/HCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 110,00 €