AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,65 µm, 50 mm
Artikelnr. 512-5052
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Artikelnr. 512-5052
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,65 µm, 50 mm
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Spezifikationen
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,65 µm
  • Typ:
    130
  • Bezeichnung:
    Grau mit weißem Gitternetz
  • Seq:
    38
  • Cat. No.:
    512-5052
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    130 ml/min (1 bar)