AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,45 µm, 47 mm
Catalog # 514-7001
Supplier:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Catalog # 514-7001
Supplier:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,45 µm, 47 mm
Price
149,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Specifications
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    114
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitternetz
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    514-7001
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)