Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 1,20 µm, 47 mm
Artikelnr. 512-5010
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSART11406-47-ACR_TDS_EN SART11407-47-ACN_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø:47 mm
- Porengröße:1,20 µm
- Typ:114
- Bezeichnung:Weiß mit schwarzem Gitternetz
- Seq:67
- Cat. No.:512-5010
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:320 ml/min (1 bar)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.