AuftragsverfolgungKontakt
Evaporating flasks | Avantor
Evaporating flasks
3000 ml, 29/42 NS, coated
Artikelnr. BUCH027346
Anbieter:   BUCHI
Evaporating flasks
Artikelnr. BUCH027346
Anbieter:  BUCHI
Evaporating flasks
Evaporating flasks
3000 ml, 29/42 NS, coated
Preis
308,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/42 NS
  • Typ:
    coated
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Seq:
    26
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.