Verdampferkolben
250 ml, 29/32 NS, P+G coated
Artikelnr. BUCH025520
Anbieter: BUCHI
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Spezifikationen
- Hülse:29/32 NS
- Typ:P+G coated
- Kapazität:250 ml
- Seq:53