AuftragsverfolgungKontakt
Verdampferkolben
2000 ml, 29/32 NS, P+G coated
Artikelnr. BUCH025323
Anbieter:   BUCHI
Verdampferkolben
Artikelnr. BUCH025323
Anbieter:  BUCHI
Verdampferkolben
Verdampferkolben
2000 ml, 29/32 NS, P+G coated
Preis
266,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Typ:
    P+G coated
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Seq:
    59