AuftragsverfolgungKontakt
Verdampferkolben
Verdampferkolben
1000 ml, 29/32 NS, P+G coated
Catalog # BUCH020729
Supplier:   BUCHI
Verdampferkolben
Catalog # BUCH020729
Supplier:  BUCHI
Verdampferkolben
Verdampferkolben
1000 ml, 29/32 NS, P+G coated
Price
185,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Specifications
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Typ:
    P+G coated
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    57