Spider evaporators
Spider with cylindric flasks, SJ29/32, glass, incl. 20 cylindric flasks, SJ14.5/23, 20 ml, For simultaneous distillation from 20×20 ml cylindrical flasks with 29,2/32 NS Joint
Artikelnr. 531-1323
Anbieter: BUCHI
Springe zu:
Product Details & Documents
Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
- Models for distillation with evaporating or cylindrical flasks available
- Parallel distillation saves time
Spezifikationen
- Bezeichnung:Spider with cylindric flasks, SJ29/32, glass, incl. 20 cylindric flasks, SJ14.5/23, 20 ml
- Typ:For simultaneous distillation from 20×20 ml cylindrical flasks with 29,2/32 NS Joint
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.