AuftragsverfolgungKontakt
Spider evaporators | Avantor
Spider evaporators
Spider with cylindric flasks, SJ29/32, glass, incl. 12 cylindric flasks, SJ14.5/23, 20 ml, For simultaneous distillation from 12×20 ml cylindrical flasks with 29,2/32 NS Joint
Artikelnr. 531-1322
Anbieter:   BUCHI
Spider evaporators
Artikelnr. 531-1322
Anbieter:  BUCHI
Spider evaporators
Spider evaporators
Spider with cylindric flasks, SJ29/32, glass, incl. 12 cylindric flasks, SJ14.5/23, 20 ml, For simultaneous distillation from 12×20 ml cylindrical flasks with 29,2/32 NS Joint
Preis
3 172,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
  • Models for distillation with evaporating or cylindrical flasks available
  • Parallel distillation saves time
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Spider with cylindric flasks, SJ29/32, glass, incl. 12 cylindric flasks, SJ14.5/23, 20 ml
  • Typ:
    For simultaneous distillation from 12×20 ml cylindrical flasks with 29,2/32 NS Joint
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.