Spider evaporators
Spider with evaporating flasks, SJ29/32, glass, 100 ml, For simultaneous distillation from 5×100 ml evaporating flasks with STJ 24/29
Artikelnr. 531-1320
Anbieter: BUCHI
Springe zu:
Product Details & Documents
Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
- Models for distillation with evaporating or cylindrical flasks available
- Parallel distillation saves time
Spezifikationen
- Bezeichnung:Spider with evaporating flasks, SJ29/32, glass, 100 ml
- Typ:For simultaneous distillation from 5×100 ml evaporating flasks with STJ 24/29
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.