AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
HTS-Mikrotiterplatte, 384-Well-Platte mit festen Glaseinsätzen, chemisch inert, ~250 µl
Artikelnr. 391-1971
Anbieter:   HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
Artikelnr. 391-1971
Anbieter:  HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
HTS-Mikrotiterplatte, 384-Well-Platte mit festen Glaseinsätzen, chemisch inert, ~250 µl
Preis
249,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    HTS-Mikrotiterplatte, 384-Well-Platte mit festen Glaseinsätzen, chemisch inert
  • Wellvolumen:
    ~250 µl
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HIRS9240584
    Glaseinsätze für 384-Well-Platten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 384 ST - 112,00 €