Multiple Adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Artikelnr. 271-2211
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei geschliffenen 29/32-Buchsen und einem 29/32-Kegel mit geschliffenem Standard. Seitlicher Hals im Winkel von 105° nach oben geneigt.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kern:14/23 NS
- Hülse:14/23 NS
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.