Scheidetrichter, Squibb
1000 ml, 29/32 NS, 20 ml
Artikelnr. 527-1305
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.
Spezifikationen
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:1000 ml
- Teilung:20 ml