Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Auffangkolben
250 ml, KS 35/20
Artikelnr. 531-9143
Anbieter:   Lenz Laborglas
Auffangkolben
Artikelnr. 531-9143
Anbieter:  Lenz Laborglas
Auffangkolben
Auffangkolben
250 ml, KS 35/20
Preis
50,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar oder kunststoffbeschichtet.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kugelschliff KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer.
Documents
Spezifikationen
  • Kugelschliff-Schale:
    KS 35/20
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.