Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
14/23 NS, 12/21 NS
  201-2117
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
  201-2117
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
14/23 NS, 12/21 NS
21,80 €
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Outstanding leak tightness
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Joints cannot be misaligned
Reduzierstücke von Kernschliff auf Hülsenschliff oder Expansionsstücke von Hülsenschliff auf Kernschliff. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
DIN 12257
 : DIN 12257
  • Kern:
    14/23 NS
  • Hülse:
    12/21 NS
  • Seq:
    01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.