AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten | Avantor
Exsikkator-Platten
Metall, 285 mm
Artikelnr. 467-1931
Anbieter:   DWK Life Sciences
Exsikkator-Platten
Artikelnr. 467-1931
Anbieter:  DWK Life Sciences
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Metall, 285 mm
Preis
46,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Spezifikationen
  • Ø:
    285 mm
  • Typ:
    Metall
  • Seq:
    07