Adapter, Stopfentyp, DURAN®
Stopfen, massiv, 24/29 NS, 14/23 NS, ,
SCOT286576306
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
Adapter, Stopfentyp, solide, Hülse und Konus.
- Kern:24/29 NS
- Hülse:14/23 NS
- Typ:Stopfen, massiv