ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 640 mV, 60 Ampoul
Artikelnr. SCOI285138381
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:60 Ampoul
- Bezeichnung:ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 640 mV